Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio aspirador DURAN™, vía lateral con toma cónica estándar, cuello Unground y sin tapón
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Frascos aspiradores, vía lateral de vidrio esmerilado para la dispensación de líquidos. De conformidad con la norma ISO 4796, estos aspiradores tienen una vía lateral esmerilada y cuello liso para aceptar tapones de caucho. Los conjuntos de llaves de paso compatibles están disponibles por separado.
- La salida facilita la fijación de la llave de paso esmerilada
- Con cuello liso Unground para tapón de caucho y salida de junta esmerilada de fondo
- Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Acabado del cuello | Fondo de la junta cónica estándar 19/26 |
| Diámetro (métrico) | 134 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |