Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio aspirador DURAN™, cuello de rosca GL 45, vía lateral con rosca GL 32
Código de producto. p-7189508 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10445781
Marca: DWK Life Sciences 247035402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de laboratorio aspirador con tapón roscado y llave de paso de llave de PTFE
Frasco de laboratorio aspirador con tapón roscado, completo con llave de paso de PTFE y tapón rojo GL 45 de PBT.
  • Se suministra listo para usar
  • Salida de llave de paso de llave de PTFE y vidrio DURAN™
  • Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
  • Tabulación con rosca GL 32
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° por paquete 1/Paq.
Acabado del cuello Tamaño de rosca GL 45
Diámetro (métrico) 101 mm