Learn More
DWK Life Sciences Soporte para microplacas DURAN™ de conformidad con ANSI/SLAS
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
- Los robots de manipulación de líquidos y los sistemas de pipeteo se utilizan habitualmente en la automatización de laboratorios químicos o bioquímicos.
- Los sistemas automatizan una amplia gama de flujos de trabajo utilizados en el descubrimiento de fármacos, la genómica, la proteómica y la investigación en biología celular.
- Los recipientes utilizados en los sistemas incluyen microplacas, gradillas para tubos y depósitos.
- Permita que se utilicen frascos DURAN™ GL 25 de 10 o 25 ml pequeños en las plataformas de muchos robots de manipulación de líquidos.
- Utilizado en pruebas de estabilidad de nuevas sustancias farmacológicas como análogos para frascos DURAN™ más grandes. Los frascos DURAN™ con tapa roscada pequeños son una alternativa resistente con paredes más gruesas a los viales fabricados con tubos de vidrio.
- Práctico: los soportes para microplacas cumplen las dimensiones según las normas ANSI/SBS.
- Ajuste preciso: hecho a medida para seis frascos DURAN GL 25 transparentes o de color ámbar de 10 o 25 ml en un disposición de 2 x 3
- Alta calidad: fabricado en aluminio, pulido para ofrecer una precisión con el sello «Fabricado en Alemania»
- Uso flexible: el aluminio tiene una alta conductividad térmica, por lo que se puede utilizar con sistemas de calefacción o refrigeración de microplacas.
- Rentable: diseño resistente y reutilizable para una larga vida útil
- Trazabilidad completa: código específico del lote grabado para su certificación
- A prueba de futuro: un espacio abierto bajo los frascos permite utilizar una tecnología de visión informática para identificar la presencia de los frascos en el soporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte para microplacas para frascos GL 25 |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollo de bioensayos, estudios primarios de estabilidad de envases, pruebas automatizadas de muestras, depósitos de reactivos sobre la plataforma, detección química, robots de manipulación de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de laboratorio GL 25 de 25 ml, 2 x 3 frascos de laboratorio GL 25 de 10 ml |
| Altura (métrico) | 23 mm |
| Longitud (métrico) | 127,76 mm |
| Peso (métrico) | 361 g |
| Anchura (métrico) | 85,48 mm |