Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo para análisis, para filtración rápida
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
- Para una filtración rápida
- Las barras de vidrio insertadas lo hacen ideal para una filtración rápida usando filtros redondos de papel
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 65 mm |
| Material | Boro 3,3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una filtración rápida de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado |
| Cantidad | 10/paq. |