Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Allihn Duran™ con cono
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
| Incluye | Tubos de oliva DURAN™ |
| Cantidad | 1 Paq. |
| N.º de junta cónica estándar | NS 45/40 |
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Condensador Allihn |