Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores conforme a Allihn
Descripción
- Conforme a DIN 12581
- Con toma y cono NS
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Disponible con oliva de vidrio u olivas/hilos de plástico GL
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 160 mm |
| Cantidad | 1 Paq. |
| N.º de junta cónica estándar | 14/23 |
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Condensador Allihn |