Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptadores Duran con llave de paso NS
Código de producto. 10567891
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10567891
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tubos de vidrio DURAN™. Los adaptadores Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ con llave de paso NS incluyen una oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso NS con tapón de vidrio sólido, calibre: 2,5mm
  • Fabricado con tubos de vidrio DURAN™
  • Incluye oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso con tapón de vidrio sólido, calibre: 2,5mm
Especificaciones
Tamaño del cono NS 14/23
Incluye Oliva de vidrio curvada (90°), tapón de vidrio sólido, calibre de 2,5 mm
Material Vidrio Duran
Tipo de producto Adaptador