Descripción
Los adaptadores de transición o reductores son componentes de vidrio con dos juntas esmeriladas estándar de diferentes tamaños. Con la ayuda de estos adaptadores, los componentes de vidrio con diferentes juntas esmeriladas estándar se pueden conectar entre sí.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción del artículo | Conexión de dos componentes de vidrio |
| Tipo | menos |
| Tamaño de junta | Toma NS 29/32, cono NS 19/26 |