Learn More
DWK Life Sciences Adaptador DURAN™, junta esmerilada estándar
Código de producto. 10151451 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Expansión
Expansión, tamaño no DIN
Reducción, tamaño no DIN
menos
Tamaño de junta:
Toma NS 14/23, cono NS 19/26
Toma NS 14/23, cono NS 24/29
Toma NS 14/23, cono NS 29/32
Toma NS 19/26, cono NS 14/23
Toma NS 19/26, cono NS 24/29
Toma NS 19/26, cono NS 29/32
Toma NS 24/29, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 19/26
Toma NS 24/29, cono NS 29/32
Toma NS 29/32, cono NS 14/23
Toma NS 29/32, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de junta unitSize
10151451 Reducción, tamaño no DIN Toma NS 29/32, cono NS 24/29 cada uno
10788251 Expansión Toma NS 14/23, cono NS 29/32 cada uno
10499722 Expansión, tamaño no DIN Toma NS 14/23, cono NS 24/29 cada uno
10171401 Expansión Toma NS 19/26, cono NS 29/32 cada uno
10029840 Reducción, tamaño no DIN Toma NS 24/29, cono NS 14/23 cada uno
10622452 Expansión, tamaño no DIN Toma NS 24/29, cono NS 29/32 cada uno
10314961 menos Toma NS 29/32, cono NS 14/23 cada uno
10182021 Expansión Toma NS 14/23, cono NS 19/26 cada uno
10622642 menos Toma NS 29/32, cono NS 19/26 cada uno
10757101 menos Toma NS 19/26, cono NS 14/23 cada uno
10203601 Expansión, tamaño no DIN Toma NS 19/26, cono NS 24/29 cada uno
10039840 Reducción, tamaño no DIN Toma NS 24/29, cono NS 19/26 cada uno
12 options
Código de producto. 10151451
Marca: DWK Life Sciences 241144405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador de transición conecta dos componentes de vidrio con diferentes juntas esmeriladas estándar.
Los adaptadores de transición o reductores son componentes de vidrio con dos juntas esmeriladas estándar de diferentes tamaños. Con la ayuda de estos adaptadores, los componentes de vidrio con diferentes juntas esmeriladas estándar se pueden conectar entre sí.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Descripción del artículo Conexión de dos componentes de vidrio
Tipo Reducción, tamaño no DIN
Tamaño de junta Toma NS 29/32, cono NS 24/29