Learn More
DWK Life Sciences Válvula de 90° DURAN™, PRODURAN™
Código de producto. p-7189184 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
De 0 a 10 mm
Entre 0 y 2,5 mm
Entre 0 y 4 mm
Entre 0 y 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
15884538 Entre 0 y 6 mm paquete de 10
10009980 De 0 a 10 mm cada uno
15874538 Entre 0 y 2,5 mm paquete de 10
15951511 Entre 0 y 4 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 15884538
Marca: DWK Life Sciences 286057001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La solución perfecta para dosificar y controlar gases y líquidos como válvula en ángulo.
Las válvulas de 90° PRODURAN™ tienen un husillo de altura ajustable con una rosca fina, lo que permite el ajuste más fino de la apertura de la válvula. El grifo de válvula PRODURAN™ de DWK Life Sciences es adecuado para un alto vacío en combinación con los accesorios de paredes gruesas. El sistema compuesto hecho de vidrio DURAN™, metal y plásticos implica que el medio que fluye a través de la válvula solo entra en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE, lo que permite un funcionamiento sin grasa. La construcción de la válvula la vuelve práctica y fácil de liberar y desmontar. La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo. El pasador de válvula ajustable aumenta la vida útil del grifo de la válvula.
  • La válvula en ángulo con husillo y rosca fina integrada permite un ajuste muy fino de la apertura de la válvula
  • Los medios que fluyen a través de la válvula solo entran en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE.
  • Trabajo sin grasa
  • El práctico diseño de la válvula permite un fácil desmontaje
  • La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo.
  • Pasador de válvula ajustable para aumentar la vida útil del grifo de la válvula
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10 mm
Descripción Entre 0 y 6 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Esterilizables en autoclave
Anchura (métrico) 2,2 mm
N.° por paquete 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la dosificación y el control de gases y líquidos; alta idoneidad de vacío gracias a los accesorios de paredes gruesas; adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno)