Learn More
DWK Life Sciences Válvula de 90° DURAN™, PRODURAN™
Código de producto. 15884538 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
De 0 a 10 mm
Entre 0 y 2,5 mm
Entre 0 y 4 mm
Entre 0 y 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
15884538 Entre 0 y 6 mm paquete de 10
10009980 De 0 a 10 mm cada uno
15874538 Entre 0 y 2,5 mm paquete de 10
15951511 Entre 0 y 4 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 15884538
Marca: DWK Life Sciences 286057001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La solución perfecta para dosificar y controlar gases y líquidos como válvula en ángulo.
Las válvulas de 90° PRODURAN™ tienen un husillo de altura ajustable con una rosca fina, lo que permite el ajuste más fino de la apertura de la válvula. El grifo de válvula PRODURAN™ de DWK Life Sciences es adecuado para un alto vacío en combinación con los accesorios de paredes gruesas. El sistema compuesto hecho de vidrio DURAN™, metal y plásticos implica que el medio que fluye a través de la válvula solo entra en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE, lo que permite un funcionamiento sin grasa. La construcción de la válvula la vuelve práctica y fácil de liberar y desmontar. La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo. El pasador de válvula ajustable aumenta la vida útil del grifo de la válvula.
  • La válvula en ángulo con husillo y rosca fina integrada permite un ajuste muy fino de la apertura de la válvula
  • Los medios que fluyen a través de la válvula solo entran en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE.
  • Trabajo sin grasa
  • El práctico diseño de la válvula permite un fácil desmontaje
  • La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo.
  • Pasador de válvula ajustable para aumentar la vida útil del grifo de la válvula
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diámetro (métrico) 10 mm
Descripción Entre 0 y 6 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Esterilizables en autoclave
Anchura (métrico) 2,2 mm
N.° por paquete 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la dosificación y el control de gases y líquidos; alta idoneidad de vacío gracias a los accesorios de paredes gruesas; adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.