Learn More
DWK Life Sciences Válvula de 90° DURAN™, GU
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Descripción:
De 0 a 6 mm
Entre 0 y 2,5 mm
Entre 0 y 4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Las válvulas GU tienen un dispositivo de seguridad de desatornillado que impide que el pasador de la válvula se desenrosque por completo. El pasador de válvula ajustable aumenta la vida útil del grifo de la válvula. Las válvulas GU son adecuadas para requisitos de menor tasa de fuga, por ejemplo, para el control de flujo de líquidos o gases.
- Válvula en ángulo como alternativa asequible
- Los medios que fluyen a través de la válvula solo entran en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE.
- Trabajo sin grasa
- El práctico diseño de la válvula permite un fácil desmontaje
- La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo.
- Pasador de válvula ajustable para aumentar la vida útil del grifo de la válvula
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Descripción | Entre 0 y 4 mm |
| Material | Boro 3.3, PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Las válvulas GU son adecuadas para requisitos de menor tasa de fugas, por ejemplo, para el control de flujo de líquidos o gases; ideales para la dosificación y el control de gases y líquidos |