Learn More
DWK Life Sciences Sistema de conexión con 4 conectores de acero inoxidable DURAN™ GL 45
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El sistema de conexión con 4 puertos DURAN™ se ha fabricado mediante la impresión tridimensional de metal, un innovador proceso de fabricación por adición. Con este método, el complejo diseño se puede optimizar con la ayuda de un software de diseño asistido por ordenador, lo que supone una reducción significante del metal necesario para su producción. El sistema de conexión es apto para todos los tamaños de frascos GL 45 de DURAN™ y facilita el transporte de líquidos dentro de un sistema cerrado y aséptico. Las cuatro conexiones para tubos flexibles con rosca exterior son adecuadas para tubos flexibles con un diámetro interior de 6,4 mm (1/4). Esto corresponde a un tipo de tubo de tamaño A según la iniciativa SDD y permite una conexión fácil a bolsas de solución amortiguadora (tampón), sistemas de mezcla, etc. A través de la pieza central de acero inoxidable, que se deja girar libremente, es posible abrir el frasco sin necesidad de desconectar el tubo. Los conectores y la pieza central están fabricados en acero inoxidable tipo 316L (1.4404 / S31603). La junta de silicona y la tapa roscada GL 45 proporcionan un cierre a prueba de líquidos. Amplio rango de so de temperatura (hasta 180 °C). Esterilizable en autoclave (a 121 °C durante 15 minutos). Código de retorno para una trazabilidad completa. Ideal para laboratorios de química, del sector biosanitario y de biofarmacología.
- El centro de acero inoxidable, que gira libremente, permite desenroscar el frasco sin tener que desconectar los tubos flexibles
- Los conectores superiores ligeramente extendidos permiten una fijación de tubos más sencilla
- Los cuatro conectores del cierre son adecuados para la conexión de tubos flexibles con un diámetro interior de 6,4 mm
- Transferencia facilitada de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril gracias al adaptador del tapón del frasco
- Todos los componentes se han soldado completamente para evitar huecos de atrapamiento
- Superficie higiénica y electropulida para permitir una limpieza y una esterilización adecuadas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos estériles entre recipientes; muestreo de líquidos en frascos desde recipientes más grandes; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular |
| Material | Caucho de silicona, Polipropileno, Caucho, Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Acabado del cuello | 92 mm |
| Diámetro (métrico) | 54 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |