Learn More
Tampón de pH de valor 9,21 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10092452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
10092452 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 10092452
Marca: Hamilton 238219
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 ml de tampón por calibración. Los tampones de pH de valor 9,21 DuraCal™ Hamilton™ tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Valor de pH de 9,21
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 9.21
Cantidad 500 ml
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.