Learn More
Tampón de pH de valor 4,01 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10214122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
10214122 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 10214122
Marca: Hamilton 238217
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 ml de tampón por calibración. Los tampones de pH de valor 4,01 DuraCal™ Hamilton™ tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Valor de pH de 4,01
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 4.01
Cantidad 500 ml