Learn More
Tampón de pH de valor 2,00 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10747444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
10747444 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 10747444
Marca: Hamilton 238273
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 ml de tampón por calibración. Los tampones de pH de valor 2 DuraCal™ Hamilton™ tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Valor de pH de 2
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 2
Cantidad 500 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • pH Buffer 2.00
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid