Learn More
Tampón de pH 9,21 DuraCal, Hamilton™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
3 x500 mL
Förpackningsstorlek
paquete de 3
Beskrivning
- Práctico frasco de 500 ml con compartimento de calibración integrado
- Permanece estable incluso en el aire
- Opción económica, solo se utilizan unos 15 ml de tampón por calibración
- Valor de pH certificado de un laboratorio de DAkkS acreditado para la medición de pH
- Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
- Certificados disponibles aquí
- Fecha de caducidad en la botella
- Inmune al crecimiento microbiano
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 9.21 |
| Cantidad | 3 x500 mL |
| Información de solubilidad | 60Months. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering