Learn More
Tampón de pH 9,21 DuraCal, Hamilton™
Código de producto. 11567714
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
3 x500 mL
Förpackningsstorlek
paquete de 3
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11567714
missing translation for 'mfr': Hamilton 238919
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Evite el crecimiento de hongos y microorganismos con este tampón de pH. El tampón 9,21 Duracal Hamilton™ ofrece una gran capacidad de tamponado y calibración rápida y estable.
  • Práctico frasco de 500 ml con compartimento de calibración integrado
  • Permanece estable incluso en el aire
  • Opción económica, solo se utilizan unos 15 ml de tampón por calibración
  • Valor de pH certificado de un laboratorio de DAkkS acreditado para la medición de pH
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
  • Certificados disponibles aquí
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Inmune al crecimiento microbiano
Specifikationer
pH 9.21
Cantidad 3 x500 mL
Información de solubilidad 60Months.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.