Learn More
Tampón de pH de valor 8,00 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10092442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10092442 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10092442
Marca: Hamilton 238277
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 ml de tampón por calibración. Los tampones de pH de valor 8,00 DuraCal™ Hamilton™ tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Valor de pH de 8,00
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 8.00
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Tampón