Learn More
Tampón de pH 4,01 DuraCal™, Hamilton™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| pH | 4.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Tipo de solución | Tampón |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |