Learn More
Tampón de pH de valor 12,00 DuraCal™, Hamilton™
Descripción
- Valor de pH de 12,00
- Inmune a los microorganismos
- Fecha de caducidad en la botella
- Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
Especificaciones
| pH | pH 12 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Tipo de solución | Tampón |