Learn More
Tampón DuraCal™ pH 10.01
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ML
250 ml
Descripción
- Valor de pH de 10,01
- Inmune a los microorganismos
- Fecha de caducidad en la botella
- Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| pH | 10.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Tipo de solución | Tampón |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |