Learn More
Tampón de pH 1,68 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 15112554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
15112554 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15112554
Marca: Hamilton 238272
La alta capacidad de almacenamiento tamponado proporciona una calibración rápida y estable.
  • Las soluciones tampón proporcionan una estabilidad de pH de hasta 5 años
Especificaciones
pH pH 1.68
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón
compliance-icons
Nombre del producto
  • pH Buffer 1.68
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.