Learn More
H-B Instrument™ Temporizadores Durac™
Código de producto. 17683125 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
23 h 59 min, 59 s
60 min
99 h 59 min, 59 s
99 min, 59 s
N.º de canales:
1
4
Altura (métrico):
3,14 cm
5,1 cm
5,7 cm
7 cm
Anchura (métrico):
5,7 cm
6,7 cm
7 cm
8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo N.º de canales Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17683125 99 h 59 min, 59 s 4 3,14 cm 8 cm cada uno
17673125 23 h 59 min, 59 s 1 5,1 cm 7 cm cada uno
17663125 99 min, 59 s 1 7 cm 6,7 cm cada uno
17642975 60 min 1 5,7 cm 5,7 cm cada uno
4 options
Código de producto. 17683125
Marca: H-B Instrument™ B617003300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Disponibles en diversos estilos
  • Probado individualmente
  • El modelo 511 incluye la opción de marcar los intervalos en «horas:min» o en «min:seg».
Certifications
Marcado CE, trazables a NIST, DAkkS, cumple las especificaciones de la directiva RoHS.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador
Intervalo de tiempo 99 h 59 min, 59 s
Exactitud 3 s
Pantalla Digital
N.º de canales 4
Batería, tipo AAA
Anchura (imperial) 3,15 in
Anchura (métrico) 8 cm
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 3,14 cm
Incluye Memoria, instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español), declaración de trazabilidad que indica la precisión trazable a NIST y DAkkS
Certificaciones/conformidad CE, ROHS, NIST, DAkkS