Learn More
H-B Instrument™ Higrómetros/termómetros Durac™
Código de producto. p-4604596 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Incrementos:
1 °C, 2% de HR
Material:
Acero inoxidable
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 120 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incrementos Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17500695 1 °C, 2% de HR Acero inoxidable De 0 °C a 120 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17500695
Marca: H-B Instrument™ B615050000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la medición de la temperatura y la humedad
  • Incluye orificio de asa para montaje en pared (cat. 235C y 235F)
  • Ideal para su uso con entornos que pueden soportar elementos como incubadoras interiores, refrigeradores y congeladores (cat. 3725C y 3725F)
  • Disponible en dos materiales de acero inoxidable y plástico
  • Con una precisión de 2 °C; 4 % de HR
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad Del 0 al 100%
Exactitud 2 °C, 4% de HR
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 120 °C
Incrementos 1 °C, 2% de HR
Material Acero inoxidable
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 248 °F
Diámetro exterior (imperial) 5 in
Diámetro exterior (métrico) 12,7 cm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura y humedad, ideal para su uso con entornos que pueden soportar elementos como incubadoras interiores, refrigeradores y congeladores