Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3): para líquidos más ligeros que el agua
Código de producto. 17410254 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
Desde 0,900 hasta 1,000
Exactitud:
±0,001
Incrementos:
0,001
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17410254
Marca: H-B Instrument™ B618014700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una variedad de modelos que miden la densidad relativa/gravedad específica (g/cm3) de líquidos más ligeros que el agua en varios intervalos de 0,600 a 1000.
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura:15 °C
Aplicaciones:
Se utilizan normalmente en sectores tales como la alimentación y bebidas, los productos químicos, la farmacología, el transporte y la refrigeración, entre muchos otros.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro.No deben someterse a temperaturas extremas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspección manual realizada por el equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Exactitud ±0,001
Incrementos 0,001
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Longitud (métrico) 300 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos más ligeros que el agua
Intervalo de gravedad específica Desde 0,900 hasta 1,000