Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) y Baume: para líquidos más ligeros que el agua
Código de producto. p-4604591 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
Desde 0,700 hasta 1,000
Exactitud:
±0,01
Incrementos:
0,01
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17420264
Marca: H-B Instrument™ B618060100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hidrómetros de doble escala y de forma plana miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más ligeros que el agua y la Baume en varios rangos
  • Medición de la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más ligeros que el agua en varios rangos de 0,700 a 1,00, y Baume en varios rangos de 10° a 70°
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 15 °C
  • El modelo universal (13-202-121) está disponible para líquidos pesados y ligeros en un intervalo de 0,700 a 2,00
Aplicaciones:
Se utiliza en las industrias química, farmacología, alimentaria y de bebidas y almidón, entre otras.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro.No deben someterse a temperaturas extremas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Exactitud ±0,01
Incrementos 0,01
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Longitud (métrico) 165 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Exactitud Baume ±1°
Divisiones Baume
Intervalo de Baume Desde 10 hasta 70°
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos más ligeros que el agua
Intervalo de gravedad específica Desde 0,700 hasta 1,000