Descripción
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:de 20 °C
- Se ofrecen en dos rangos: del 0 al 50 % o del 50 al 100 %
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspección manual realizada por el equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1 % por vol. |
| Incrementos | 1% |
| Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
| Longitud (métrico) | 285 mm |
| Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros de alcohol isopropílico deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el porcentaje por volumen de alcohol isopropílico |
| Intervalo de gravedad específica | Del 50 al 100% |