Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches
Código de producto. p-9681001 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Descripción:
Con reloj y calendario
Con reloj, alarma y calendario
Intervalo de tiempo:
10 h
Cronógrafo: 1/100 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17663175
Marca: H-B Instrument™ B617005200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions, these electronic stopwatches include a calendar and a clock.
  • Cuenta con certificado de calibración y número de serie exclusivo
  • Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2017, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B’, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • B61700-5200 almacena 30 tiempos de vuelta y calcula el promedio de tiempo de vuelta, permite 99 tiempos de vuelta divididos y tiene un marcapasos de 10/320 s
  • B61700-5300 almacenará 1 tiempo de vuelta e incluye una alarma
  • Requiere una batería CR2032 (incluida)
Certifications
Marcado CE
Compliance
RoHs
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 10 h
Exactitud 0,01 s
Resolución 0,001
Pantalla Digital
Descripción Con reloj y calendario
Material Plástico
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Altura del visor (imperial) 0,94 in
Altura (métrico) 83 mm
Altura del visor (métrico) 2,4 cm
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y certificado de calibración
Certificaciones/conformidad CE, ROHS