Learn More
H-B Instrument™ Barómetro Durac™
Código de producto. p-4604540 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico) de la parte frontal:
64 mm
Material:
Plástico
Modelo:
3938
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) de la parte frontal Material Modelo unitSize
17580685 64 mm Plástico 3938 cada uno
1 options
Código de producto. 17580685
Marca: H-B Instrument™ B615020300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unidad recalibrable
  • Incluye líneas y números negros
  • Orificio para el montaje en pared
  • Ajuste automáticamente una vez establecido
  • Diseñado para su funcionamiento en altitudes inferiores a 2000 m
Especificaciones
Modelo 3938
Tipo Barómetro
Longitud (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 64 mm
Material Plástico
Diámetro (métrico) de la parte frontal 64 mm