Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de infrarrojos 12:1 Durac™ con alarma, mín./máx.Informe de calibración individual y memoria
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Una batería de 9 V, certificado de calibración y número de serie individual; probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivos de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST.
- Proporciona mediciones de temperatura en °F o °C (resolución 0,1) sin contacto de cualquier líquido, sólido o semisólido
- Funcionamiento sencillo: enciéndalo, apunte a la muestra y lea la temperatura
- Haz de apuntado láser de 12 puntos
- Incluye memoria máx./min, alerta alta/baja, haz de apuntado láser, función de bloqueo para medición continua, promedio y diferencial, lectura retroiluminada y desconexión automática
- Se utiliza en muchos entornos de laboratorio y plantas
- El maletín de transporte incluido facilita el almacenamiento
Especificaciones
- Intervalo:de -20° a 537 °C
- Exactitud:2,5 °C de -20 °C a 50 °C; ±(1 % de la lectura a +1 °C), de 51 °C a 537 °C
- Resolución:0,1 °
- Emisión:0,95 (fija)
- DTS:12:1
- Dimensiones (Pr. x An. x Al.):16,2 x 5,6 x 19 cm
Certifications
Marcado CE
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 100, 200 °C |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE y de conformidad con la directiva RoHS |
| Fondo (imperial) | 6,4 in |
| Fondo (métrico) | 16,2 cm |
| Poder de emisión | 0,95, fija |
| Para utilizar con (aplicación) | Para entornos de laboratorio y plantas. |
| Altura (imperial) | 7,5 in |
| Altura (métrico) | 19 cm |
| Incluye | Una batería de 9 V, certificado de calibración y número de serie individual; probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivos de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. |
| Resolución | 0,1 ° |
| Mostrar más |