Learn More
Cole-Parmer™ Hemocitómetro de plástico duradero
Código de producto. 12353800 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12353800 100 μm paquete de 50
1 options
Código de producto. 12353800
Marca: Cole-Parmer™ 7900300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hemacitómetro de plástico duradero Cole-Parmer, altura: 100 um, desechable: Sí, cantidad: 50Pack
  • Single use.
  • Light and unbreakable.
  • No coverslips required.
  • Disposable hemocytometer is made of durable plastics used for manual cell counting.
  • It consists of surface-patterned two enclosed 100 μm height chambers with two ports for sample injection.
  • It is a significant improvement of the conventional glass hemocytometer.
  • Single usage reduces the risk of exposure to potential infectious material, increases productivity by eliminating cleaning and work interruptions.
Especificaciones
Tipo de producto Hemacitómetro de plástico
Grid Type Neubauer
Desechables
Material Plástico duradero
Cantidad 50Pack
Altura (imperial) 0.004 in.
Altura (métrico) 100 μm
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular