Learn More
3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971
Código de producto. p-200003817
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color unitSize
17868466 Amarillo paquete de 6
17828466 Blanco paquete de 6
17818466 Azul paquete de 6
17838466 Verde paquete de 6
17808466 Rojo paquete de 6
17858466 Naranja paquete de 6
6 missing translation for 'options'
Código de producto. 17868466
missing translation for 'mfr': 3M™ 7100249185
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se compone de un soporte de vinilo de uso intensivo con un adhesivo de caucho. El soporte resistente y duradero resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras; además, es fácil de limpiar.
Una cinta de uso intensivo para tráfico pesado
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se ha diseñado especialmente para soportar en las zonas más transitadas. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, como el arrastre de palés y de equipo pesado. El soporte resistente presenta un perfil bajo y resiste el curvado que puede hacer que se levanten los bordes y reducir la vida útil de una cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta no tiene liner y se puede aplicar fácilmente con el aplicador de marcado de carriles 3M™ M-1 o a mano. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S y está disponible en diversos colores y anchos de hasta 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 32.9 m x 50.8 mm
Acabado Rubber Adhesive
Para utilizar con (aplicación) Floor and Safety Marking
Grosor 0.432 mm
Tipo de adhesivo Rubber
Color Amarillo
Material Vinilo
Tipo Tape