Learn More
3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971
Descripción
Una cinta de uso intensivo para tráfico pesado
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se ha diseñado especialmente para soportar en las zonas más transitadas. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, como el arrastre de palés y de equipo pesado. El soporte resistente presenta un perfil bajo y resiste el curvado que puede hacer que se levanten los bordes y reducir la vida útil de una cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta no tiene liner y se puede aplicar fácilmente con el aplicador de marcado de carriles 3M™ M-1 o a mano. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S y está disponible en diversos colores y anchos de hasta 610 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 32.9 m x 50.8 mm |
| Acabado | Rubber Adhesive |
| Para utilizar con (aplicación) | Floor and Safety Marking |
| Grosor | 0.432 mm |
| Tipo de adhesivo | Rubber |
| Color | Azul |
| Material | Vinilo |
| Tipo | Tape |