Learn More
JP Selecta™ Soporte en trípode de duraluminio
Código de producto. 12138860
Click to view available options
Altura (métrico):
700 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12138860
Marca: JP Selecta™ 6007912
Solo quedan null
Especificaciones
Material Duraluminio
Altura (métrico) 700 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Tipo de producto Soporte en trípode
Cantidad 1 unidad