Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
- La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
- Excelente resistencia a impactos
- Sellos de fábrica consistentemente fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Trazable por lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | Según la aplicación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.) |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |