Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17748257 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in
20 x 20 in
34 x 34 in
6,35 mm (12 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.)
6,35 mm (14 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
6,35 mm (16 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (18 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.)
6,35 mm (20 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.)
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.)
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (30 pulg.)
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (24 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.)
6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (5 pulg.)
6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.)
6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (26 pulg.)
6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (48 pulg.)
6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.)
6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (20 pulg.)
6,35 mm (34 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.)
6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (3 pulg.)
6,35 mm (37 pulg.) x 12,7 mm (25 pulg.)
6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (34 pulg.)
6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.)
6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (24 pulg.)
6,35 mm (68 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (8 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (9 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17748257 6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (3 pulg.) paquete de 50
17708267 6,35 mm (8 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 100
17748267 6,35 mm (9 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.) paquete de 100
17718267 12 x 8 in paquete de 100
17738237 6,35 mm (12 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.) paquete de 100
17728267 6,35 mm (14 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.) paquete de 100
17778257 6,35 mm (16 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 100
17768237 6,35 mm (18 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.) paquete de 100
17748237 6,35 mm (20 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.) paquete de 100
17768247 20 x 20 in paquete de 50
17788257 6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 50
17788237 6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.) paquete de 100
17718257 6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (30 pulg.) paquete de 50
17728247 6,35 mm (24 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
17768257 6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (5 pulg.) paquete de 100
17758237 6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.) paquete de 50
17798237 6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.) paquete de 100
17708257 6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (26 pulg.) paquete de 50
17758257 6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (48 pulg.) paquete de 50
17738267 6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.) paquete de 50
17738247 6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
17778237 6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.) paquete de 100
17778247 6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (20 pulg.) paquete de 50
17798257 6,35 mm (34 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 100
17728257 34 x 34 in paquete de 50
17708247 6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.) paquete de 50
17798247 6,35 mm (37 pulg.) x 12,7 mm (25 pulg.) paquete de 50
17748247 6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
17738257 6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (34 pulg.) paquete de 50
17718247 6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.) paquete de 50
17788247 6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (24 pulg.) paquete de 50
17758247 6,35 mm (68 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 17748257 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVMGTVKUB3X36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en una sala limpia de clase ISO6 para garantizar su higiene.
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
  • La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
  • Excelente resistencia a impactos
  • Sellos de fábrica consistentemente fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Trazable por lotes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.)
Material Tyvek
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad 1615 g/m2/24 h
N.º por caja 50/caja
Método de esterilización Destiladores
Dimensiones (L x An) 6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (3 pulg.)
Longitud (imperial) 36 in
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) Según la aplicación
Longitud (métrico) 91,4 cm
Anchura (métrico) 7,6 cm