Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17738267 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in
20 x 20 in
34 x 34 in
6,35 mm (12 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.)
6,35 mm (14 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
6,35 mm (16 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (18 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.)
6,35 mm (20 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.)
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.)
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (30 pulg.)
6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (24 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.)
6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (5 pulg.)
6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.)
6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (26 pulg.)
6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (48 pulg.)
6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.)
6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (20 pulg.)
6,35 mm (34 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.)
6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (3 pulg.)
6,35 mm (37 pulg.) x 12,7 mm (25 pulg.)
6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (34 pulg.)
6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.)
6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (24 pulg.)
6,35 mm (68 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.)
6,35 mm (8 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.)
6,35 mm (9 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17738267 6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.) paquete de 50
17708267 6,35 mm (8 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 100
17748267 6,35 mm (9 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.) paquete de 100
17718267 12 x 8 in paquete de 100
17738237 6,35 mm (12 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.) paquete de 100
17728267 6,35 mm (14 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.) paquete de 100
17778257 6,35 mm (16 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 100
17768237 6,35 mm (18 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.) paquete de 100
17748237 6,35 mm (20 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.) paquete de 100
17768247 20 x 20 in paquete de 50
17788257 6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 50
17788237 6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.) paquete de 100
17718257 6,35 mm (22 pulg.) x 12,7 mm (30 pulg.) paquete de 50
17728247 6,35 mm (24 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
17768257 6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (5 pulg.) paquete de 100
17758237 6,35 mm (25 pulg.) x 12,7 mm (10 pulg.) paquete de 50
17798237 6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (14 pulg.) paquete de 100
17708257 6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (26 pulg.) paquete de 50
17758257 6,35 mm (28 pulg.) x 12,7 mm (48 pulg.) paquete de 50
17738247 6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
17778237 6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (12 pulg.) paquete de 100
17778247 6,35 mm (32 pulg.) x 12,7 mm (20 pulg.) paquete de 50
17798257 6,35 mm (34 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) paquete de 100
17728257 34 x 34 in paquete de 50
17748257 6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (3 pulg.) paquete de 50
17708247 6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.) paquete de 50
17798247 6,35 mm (37 pulg.) x 12,7 mm (25 pulg.) paquete de 50
17748247 6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
17738257 6,35 mm (40 pulg.) x 12,7 mm (34 pulg.) paquete de 50
17718247 6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.) paquete de 50
17788247 6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (24 pulg.) paquete de 50
17758247 6,35 mm (68 pulg.) x 12,7 mm (18 pulg.) paquete de 50
32 options
Código de producto. 17738267
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB8X30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en una sala limpia de clase ISO6 para garantizar su higiene.
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
  • La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
  • Excelente resistencia a impactos
  • Sellos de fábrica consistentemente fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Trazable por lotes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) Según la aplicación
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.)
Material Tyvek
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad 1615 g/m2/24 h
N.º por caja 50/caja
Método de esterilización Destiladores
Dimensiones (L x An) 6,35 mm (30 pulg.) x 12,7 mm (8 pulg.)
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 76,2 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Tipo de producto Autoclave Bag