Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos esterilizables en autoclave DuPont 1073B Tyvek
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17798557 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 x 2 in
500 ft x 10 pulg.
500 ft x 12 pulg.
500 ft x 15 pulg.
500 ft x 16 pulg.
500 ft x 24 pulg.
500 ft x 28 pulg.
500 ft x 30 pulg.
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 4 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
500 ft x 8 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17798557 500 ft x 28 pulg. paquete de 500
17788547 500 x 2 in paquete de 500
17798547 500 ft x 3 pulg. paquete de 500
17708557 500 ft x 4 pulg. paquete de 500
17718557 500 ft x 5 pulg. paquete de 500
17728557 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
17738557 500 ft x 8 pulg. paquete de 500
17748557 500 ft x 10 pulg. paquete de 500
17758557 500 ft x 12 pulg. paquete de 500
17768557 500 ft x 15 pulg. paquete de 500
17778557 500 ft x 16 pulg. paquete de 500
17788557 500 ft x 24 pulg. paquete de 500
17708567 500 ft x 30 pulg. paquete de 500
13 options
Código de producto. 17798557
Marca: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK28
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipo pesado y tiempo de secado mínimo. Simplemente corte el tubo Tyvek a la longitud deseada y selle con calor ambos extremos cerrados usando un impulso validable o un sellador de banda continua.
  • El tubo Tyvek™ 1073B de grado médico es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 500 ft x 28 pulg.
Longitud (imperial) 500 ft
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (imperial) 28 in
Anchura (métrico) 71 cm
Tipo de producto Sterilization Reel