Learn More
Dúplex 2209, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,2mm (0,008mm) de diámetro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Duplex 2209 |
| Nombre de nota | 40 mesh woven from 0.2mm (0.008mm) dia. wire |
| Cantidad | 75 x 75 mm |
| Tamaño de malla | 40 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Tela de alambre |