Learn More
Dúplex 2209, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,2mm (0,008mm) de diámetro
Código de producto. 15497225
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497225 75 x 75 mm cada uno
15407235 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046504.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duplex 2209
Nombre de nota 40 mesh woven from 0.2mm (0.008mm) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 40 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre