missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress

Código de producto. 16464896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464896 100 mg 100 miligramos
16460237 50 mg 50 miligramos
16433868 10 mg 10 miligramos
16406597 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464896

Marca: Medchem Express HY103591

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.

DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DUPA(OtBu)-OH
Forma física Solid
CAS 1026987-94-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H40N2O9
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 488.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.