missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress
Descripción
DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DUPA(OtBu)-OH |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1026987-94-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H40N2O9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?