Learn More
Duolite Resin C433, Thermo Scientific™
Código de producto. 11453943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11453943 250 g 250 g
11443943 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11453943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10241.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duolite Resin C433
Número MDL MFCD00145594
Sinónimo Euonymit; Euonymit
Cantidad 250 g