Learn More
Duocarmycin TM, MedChemExpress
Código de producto. 16476857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476857 5 mg 5 miligramos
16494148 10 mg 10 miligramos
16445116 100 mg 100 miligramos
16412976 25 mg 25 miligramos
16400507 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16476857
Marca: Medchem Express HY107769
MedChemExpress Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.
Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duocarmycin TM
Forma física Solid
CAS 157922-77-5
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN2O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CBI-TMI
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.09 mM)
SMILES ClC[C@H]1C2=C(C=CC=C3)C3=C(O)C=C2N(C(C4=CC(C=C(OC)C(OC)=C5OC)=C5N4)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 466.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.91
Porcentaje de pureza 95.04%