Learn More
Euro Protection™ Botas Dunlop™ Hygrade
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, EN ISO 20347 |
| Color | Blanca, Verde |
| Material para los pies | PVC |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso industrial, empresas alimentarias y trabajo agrícola |
| Material de revestimiento | Nailon |
| Material | PVC |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Suela antideslizante |
| Material de la suela | PVC |
| Modelo | No conforme a disposiciones de seguridad |
| Show More |