Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
BIOPHARMA
Código de producto. p-8010455
Click to view available options
Cantidad:
10.000 mL
20.000 mL
6 x 500 mL
Concentración:
10x
1x
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
paquete de 6
Código de producto. 15343571
Marca: Corning™ 20031CV
Se utiliza sola o en combinación con otros agentes para el lavado de tejidos y células
  • Proporciona a las células agua e iones inorgánicos
  • Mantiene el pH fisiológico y la presión osmótica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Concentración 10x
Cantidad 6 x 500 mL