Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
BIOPHARMA
Código de producto. 15363631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 mL
20.000 mL
6 x 500 mL
Concentración:
10x
1x
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
15363631 10.000 mL 1x 10 litros
15343571 6 x 500 mL 10x paquete de 6
15353631 20.000 mL 1x 20 litros
3 options
Código de producto. 15363631
Marca: Corning™ 21031LX
Se utiliza sola o en combinación con otros agentes para el lavado de tejidos y células
La gama Corning de soluciones salinas tamponadas para cultivo celular se elabora a un pH fisiológico y concentración de sal (después de la dilución adecuada). Se utilizan solos o en combinación con otros agentes para el lavado de tejidos y células. Las soluciones salinas tamponadas suelen incluir sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro. Proporcionan a las células agua e iones inorgánicos, mientras mantienen un pH fisiológico y presión osmótica. Aunque ha habido muchas modificaciones en las fórmulas originales en los esfuerzos por producir medios completamente definidos, las soluciones salinas discretas siguen desempeñando un papel importante en la investigación de cultivos tisulares. La función básica de estas soluciones, es decir , mantener el pH y el equilibrio osmótico en el medio y proporcionar a las células agua e iones inorgánicos esenciales, son tan valiosos hoy como cuando se desarrollaron por primera vez hace un siglo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Concentración 1x
Cantidad 10.000 mL
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato