Learn More
Dubermatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16481627 50 mg 50 miligramos
16458167 5 mg 5 miligramos
16446046 100 mg 100 miligramos
16415458 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16481627
Marca: Medchem Express HY12963
MedChemExpress Dubermatinib (TP-0903) is a potent and selective Axl receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 value of 27 nM.
Dubermatinib (TP-0903) is a potent and selective Axl receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 value of 27 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Dubermatinib
CAS 1341200-45-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30ClN7O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo TP-0903
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (6.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 516.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.06
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease