Descripción
Utilice tubos cónicos de 15 ml, jeringas estándar de 10 ml, tubos con gel y tubos para sangre IVD de uso clínico normales con el rotor Thermo Scientific™ DualSpin™. Este rotor ligero de 8 puestos, que se utiliza con la centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ Medifuge™, incorpora un exclusivo diseño híbrido con cestillos de ángulo fijo y basculantes intercambiables. Tiene capacidad para tubos de 1,4 ml y de 15 ml con dos opciones de espaciador. También puede usar al mismo tiempo los cestillos basculantes y los de ángulo fijo para comparar el resultado de la separación.
- El exclusivo rotor DualSpin se caracteriza por un diseño híbrido con cestillos basculantes y de ángulo fijo intercambiables
- El rotor de materiales compuestos y ligero es fácil de manipular y permite ahorrar energía durante la aceleración/desaceleración
El cuerpo del rotor DualSpin (75008813), los cubos de ángulo fijo (75008815), los cubos oscilantes (75008816), los separadores verdes/cortos (75008817) y los separadores amarillos/largos (75008818) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor de cestillo fijo y basculante 2 en 1 |
| Capacidad | 8 x 15 ml (ángulo fijo); 8 x 10 ml (cestillo basculante) |
| RCF máx. | 3114 x g (ángulo fijo); 3490 x g (cestillo basculante) |
| Vel. máx | De 300 a 4900 rpm, ajustable en incrementos de 100 rpm |
| Radio (métrico) | Ángulo fijo de 116/37 mm, cestillo basculante de 130/42 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Thermo Scientific Medifuge |
| Ángulo | 45° fijo, 12 a 87° cestillo basculante |