Learn More
VEE GEE Dual Scale Hydrometer
Código de producto. 17886543
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0° a 26° (pesado)
De 0° a 41° (pesado)
De 0° a 45° (pesado)
De 0° a 72° (pesado)
De 10° a 100° (ligero)
De 24° a 43 (pesado)
De 25° a 42° (pesado)
De 42° a 55° (pesado)
De 55° a 65° (pesado)
De 64° a 72° (pesado)
De 70° a 10° (ligero)
Intervalo de gravedad específica:
De 0,600 a 1,000
De 0,70 a 1,00
De 1,000 a 1,220
De 1,000 a 1,225
De 1,000 a 1,400
De 1,000 a 1,450
De 1,000 a 2,000
De 1,200 a 1,420
De 1,200 a 1,425
De 1,400 a 1,620
De 1,600 a 1,820
De 1,800 a 2,020
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume Intervalo de gravedad específica unitSize
17886543 De 70° a 10° (ligero) De 0,70 a 1,00 cada uno
17836533 De 0° a 41° (pesado) De 1,000 a 1,400 cada uno
17826533 De 0° a 72° (pesado) De 1,000 a 2,000 cada uno
17856533 De 64° a 72° (pesado) De 1,800 a 2,020 cada uno
17846623 De 0° a 26° (pesado) De 1,000 a 1,225 cada uno
17806623 De 10° a 100° (ligero) De 0,600 a 1,000 cada uno
17856623 De 25° a 42° (pesado) De 1,200 a 1,420 cada uno
17886513 De 0° a 26° (pesado) De 1,000 a 1,220 cada uno
17856513 De 24° a 43 (pesado) De 1,200 a 1,425 cada uno
17866443 De 42° a 55° (pesado) De 1,400 a 1,620 cada uno
17826453 De 0° a 45° (pesado) De 1,000 a 1,450 cada uno
17816453 De 55° a 65° (pesado) De 1,600 a 1,820 cada uno
12 options
Código de producto. 17886543
Marca: VEE GEE 6604DS04
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Dual Scale Hydrometer measures both heavy and light liquids with separate scales for each. It is calibrated for use at 60°F.
  • The Dual Scale Specific Gravity/Baume Hydrometer includes two scales.
  • One scale is designed for liquids heavier than water.
  • The other scale is specifically for liquids lighter than water.
Especificaciones
Tipo Specific Gravity and Baume Hydrometer
Incrementos 0.010/1°
Longitud (métrico) 30.5 cm
Intervalo de Baume De 70° a 10° (ligero)
Intervalo de gravedad específica De 0,70 a 1,00
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)